Documentos clave
Z264393
Supelco
Jeringas para TLC Hamilton®
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiales
stainless steel needle (PTFE coated tip)
tamaño de la aguja
22s ga
Características
needle type fixed
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80250
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
25 μL
Descripción general
PTFE-coated, 3/4 in. long needle tip allows for reproducible sample spotting on TLC plates. These syringes have a 2 in. long fixed needle and a type 3 point style tip.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product