20735
Jeringa Hamilton®, gama 700, aguja fijada
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 702N 25UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80400
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
25 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 702N (cemented needle)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)