Z215163
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.250.2
Longitud
500 mm
Hoja diám.
40 mm
eje diám.
6 mm
Descripción general
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)