Documentos clave
Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
Seleccione un Tamaño
1 LB
$353.300
$353.300
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 LB
$353.300
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
$353.300
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
descripción
Quantity: ~770/lb.
L × D.E. × grosor
8 mm × 8 mm × 1 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)