Documentos clave
SYND240001
Synthware distillation column packing, mini coil style
O.D. 4 mm, L 12 mm, weight 500 g
Sinónimos:
Synthware D240001
About This Item
Código UNSPSC:
40161600
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
D240001
Longitud
12 mm
D.E.
4 mm
peso
500 g
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware distilling column packing material is a particle-type mini-glass coil packing that can be "poured" into any laboratory or pilot-scale column. It is easily removable for replacement or cleaning.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)