Documentos clave
Z411965
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. 4-5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
bobina D.I.
4-5 mm
Descripción general
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)