Merck
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
126.20
Número de FEMA:
4612
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; spicy; woody; minty
grado:
Halal
Kosher
natural (US)
origen biológico:
botanical
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; spicy; woody; minty
cadena SMILES
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Clave InChI
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
309.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
154.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)