408395
Dimethylammonium dimethylcarbamate
Sinónimos:
N-Methylmethanamine dimethylcarbamate, Dimcarb, Dimethylamine carbon dioxide complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNC.CN(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
Clave InChI
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- For synthesis of calixarene-based ketocyanine fluorophores
- Distillation extraction of tannins from plant materials
- Electrodeposition of silver or of lead on glassy carbon and mercury film electrodes
- Synthesis of Ag and Au nanostructures
- Reusable reaction medium for synthesis of monoarylidene cyclopentanones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - DIN 51758
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?