Merck
E29125
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
97%, Mixture of isomers
Sinónimos:
Ethylhexylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein:
1735324
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
5 (vs air)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
241-249 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(O)C(CC)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Ethyl-1,3-hexanediol (EHD) can be used as:
  • A boron extractant.
  • A reactive solvent in the synthesis of magnetic iron-oxide nanoparticles by non-hydrolytic sol-gel method.
  • A starting material in the selective synthesis of 2-ethyl-1-hydroxy-3-hexanone by oxidation using H2O2.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)