E29109
2-Ethylhexanal
96%
Sinónimos:
2-Ethylcapronaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
impurezas
<4% 2-ethylhexanoic acid
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
densidad
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A reductant in the Mukaiyama epoxidation of cis-cyclooctene.
- A reactant in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to synthesize cis-α,β-unsaturated amides.
- A starting material to synthesize 2-ethylhexanoic acid using manganese(II) acetate as a catalyst.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?