Merck
W401211
Sigma-Aldrich
1-Methylbutyl acetate
≥98%, FG
Sinónimos:
2-Pentyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
4012
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.657
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
cadena SMILES
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 - 73.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 - 23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements