Merck
W364401
Sigma-Aldrich
2-Metilbutil acetato
99%, FG
Sinónimos:
2-metilbutil etanoato, acetato de 2-metil-1-butanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH(CH3)C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
3644
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.286
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
138 °C/741 mmHg (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; sweet
cadena SMILES
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
El acetato 2-metilbutílico es uno de los compuestos aromáticos volátiles fundamentales que contribuyen al aroma característico de las manzanas de diferentes variedades, como la manzana Royal gala y las Fiji. También aparece de forma natural en la pera y el plátano.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aroma volatile compounds of `Fuji?apples in relation to harvest date and cold storage technology: A comparison of two seasons.
Echeverr?a G, et al.
Postharvest biology and technology, 32(1), 29-44 (2004)
Volatile constituents of Asian pear (Pyrus serotina).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1925-1929 (1992)
Causal effects of aroma compounds on Royal Gala apple flavours.
Young H, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 71(3), 329-336 (1996)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used