W205532
Isoamyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Isopentyl acetate, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
Seleccione un Tamaño
$44.800
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$44.800
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
680 °F
lim. expl.
7.5 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless (60%ethanol)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Organoléptico
banana; fruity; sweet
cadena SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Impact of non-Saccharomyces yeasts derived from traditional fermented foods on beer aroma: Analysis based on HS-SPME-GC/MS combined with chemometrics.: This study investigates the influence of non-Saccharomyces yeasts on beer aroma using headspace solid-phase microextraction-gas chromatography/mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS) and chemometric analysis. Isoamyl acetate was identified as a significant compound contributing to the aroma profile, enhancing fruity and sweet notes in the beer (Cao et al., 2024).
- Investigating the impact of various sorghum types on the key aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu through application of the sensomics approach.: This research explores the effect of different sorghum varieties on the aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu, a Chinese liquor. Isoamyl acetate was highlighted as a key volatile compound contributing to the characteristic fruity aroma of Baijiu (Ma et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?