W365505
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%, FG
Sinónimos:
2,6-dimethoxy-4-prop-2-enylphenol, 4-allyl syringol, 6-methoxyeugenol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; smoky
cadena SMILES
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- OBP2 in the Midlegs of the Male Bactrocera dorsalis Is Involved in the Perception of the Female-Biased Sex Pheromone 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol.: This study identifies OBP2 in the midlegs of male Bactrocera dorsalis as crucial for perceiving the sex pheromone 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, contributing to the understanding of insect behavior and potential pest control strategies (Hu et al., 2021) (Hu et al., 2021).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.