Merck
W370401
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
Sinónimos:
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H2(OCH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número de FEMA:
3704
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.053
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
bp
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
cadena SMILES
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
Clave InChI
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)