Merck
P52407
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
98%
Sinónimos:
Isocumene, 1-Phenylpropane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.19
Beilstein:
1903006
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
4.14 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
temp. de autoignición
842 °F
lim. expl.
6 %
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clave InChI
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Propylbenzene is a component of jet-A kerosene fuel and used in combustion studies.
  • In organic synthesis, it can be used as a solvent and also as a precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thermal, Catalytic Conversion of Alkanes to Linear Aldehydes and Linear Amines.
Tang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(11), 4157-4163 (2018)
Dielectric study of concentration fluctuation in solutions of polystyrene.
Yoshizaki K, et al.
Macromolecules, 36(7), 2349-2354 (2003)
Relationship between the Thermally Induced Reorientations of Aromatic Solvate Molecules in Cu (hfac) 2?Nitroxide Breathing Crystals and the Character of the Magnetic Anomaly.
Romanenko G V, et al.
Inorganic Chemistry, 50(14), 6597-6609 (2011)
Crystal structure of meso?substituted pyrazolyl porphyrin complexes and their highly active catalyst for oxidation of alkylbenzenes.
Yao Y, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 32(3), e4184-e4184 (2018)
A high pressure shock tube study of n-propylbenzene oxidation and its comparison with n-butylbenzene.
Darcy D, et al.
Combustion and Flame, 159(7), 2219-2232 (2012)