Merck
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoate
≥98%, FG
Sinónimos:
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número de FEMA:
3643
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10617
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.285
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; fruity
cadena SMILES
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)