Merck
W317004
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenoic acid
≥98%, FG
Sinónimos:
(E)-3-Hexenoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número de FEMA:
3170
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
08.050
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cheese
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥98%
puede contener
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
densidad
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cheese
cadena SMILES
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
Clave InChI
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Descripción general
trans-3-Hexenoic acid occurs naturally in strawberry and bamboo leaves volatile oil.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Composition and antioxidant activity of the volatile oil of bamboo leaves from different provenances.
Liao HB, et al.
Applied Mechanics and Materials, 108, 320-325 (2012)
Christian Landmann et al.
Planta, 226(2), 417-428 (2007-02-27)
Fragaria x ananassa UDP-glucose:cinnamate glucosyltransferase (FaGT2) catalyzes the formation of cinnamic acid and p-coumaric acid glucose esters during strawberry fruit ripening. Here, the ripening and oxidative stress induced enzyme was further characterized by testing a range of structurally different substrates
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes