W366404
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
≥97%, FG
Sinónimos:
strawberry furanone methyl ether
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
caramel; coffee; maple; musty; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=C(C)OC(C)C1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3
Clave InChI
SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?