Merck
W332100
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
≥97%, FG
Sinónimos:
Nutty quinoxaline, Cyclohexapyrazine, Tetrahydroquinoxaline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número de FEMA:
3321
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
721
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.015
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
85 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
musty; nutty; roasted
cadena SMILES
C1CCc2nccnc2C1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline is a volatile component of roasted peanuts, roasted filberts, roasted sesame seed and roasted cocoa.
Envase
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile components of roasted cocoa: basic fraction.
Vitzthum OG, et al.
Journal of Food Science, 40(5), 911-916 (1975)
Yu Gong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(54), 12472-12480 (2020-06-25)
In this work, pyrazine (A), aminopyrazine (B), quinoxaline (C), and 5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline (D) have been screened out among a large number of pyrazine derivatives to construct Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) Fe(L)[M(CN)4 ] (M=Pt, Pd) with similar 3D pillared-layer structures. X-ray single-crystal
Volatile components of roasted filberts.
Kinlin TE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(5), 1021-1028 (1972)
Volatile components of roasted peanuts.
Walradt JP, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 972-979 (1971)
Some aroma components of roasted sesame seed (Sesamum indicum L.).
Manley CH, et al
Journal of Food Science, 39(1), 73-76 (1974)