Merck
545791
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
80%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
140.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
80%
índice de refracción
n20/D 1.585 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Silvia Maglioni et al.
Experimental gerontology, 56, 89-98 (2014-04-09)
Progressive neuronal deterioration accompanied by sensory functions decline is typically observed during aging. On the other hand, structural or functional alterations of specific sensory neurons extend lifespan in the nematode Caenorhabditis elegans. Hormesis is a phenomenon by which the body