W320307
5-Methylquinoxaline
≥99%, FG
Sinónimos:
Nutty oxaline
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.62 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
cadena SMILES
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Screening of flavor compounds using Ucp1-luciferase reporter beige adipocytes identified 5-methylquinoxaline as a novel UCP1-inducing compound.: This research, published in Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, identifies 5-methylquinoxaline as a novel compound that induces UCP1 in beige adipocytes, suggesting its potential application in metabolic studies and obesity treatment (Kawarasaki et al., 2022).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?