Merck
W330604
Sigma-Aldrich
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine
≥97%, FG
Sinónimos:
Nutty pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número de FEMA:
3306
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2314
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.037
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
hazelnut; musty; nutty; peanut
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
96-99 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; musty; nutty; peanut
cadena SMILES
CC1CCc2nccnc12
InChI
1S/C8H10N2/c1-6-2-3-7-8(6)10-5-4-9-7/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
YZEFQPIMXZVPKP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopenta[b]pyrazine is the major flavor compound of palm sugar. It is also found in coffee and cooked meat.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pyrazines in foods: an update
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 16(1), 1-48 (1982)
Cycloalkapyrazines in coffee aroma
Vitzthum OG & Werkhoff P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 510-516 (1975)
Changes in volatile compounds of palm sap (Arenga pinnata) during the heating process for production of palm sugar.
Ho CW, et al.
Food Chemistry, 102(4), 1156-1162 (2007)
Pyrazines in foods.
Maga JA, et al.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(1), 39-115 (1973)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with