W376108
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
Sinónimos:
Hazelnut ketone
About This Item
Halal
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
98%
puede contener
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; pungent; nutty
cadena SMILES
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Clave InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?