W204218
Allyl sulfide
≥97%, FG
Sinónimos:
Thioallyl ether, 3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
Seleccione un Tamaño
$43.100
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
$43.100
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
garlic; horseradish; onion; sulfurous
cadena SMILES
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Diallylsulfide attenuates excessive collagen production and apoptosis in a rat model of bleomycin induced pulmonary fibrosis through the involvement of protease activated receptor-2.: The research highlights the protective effects of diallyl sulfide against pulmonary fibrosis, focusing on its ability to modulate protease activated receptor-2 and reduce collagen production (Kalayarasan et al., 2013).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?