Merck
W200336
Sigma-Aldrich
Acetaldehído
greener alternative
natural, FG
Sinónimos:
Etanal
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
44.05
FEMA Number:
2003
Beilstein/REAXYS Number:
505984
EC Number:
Council of Europe no.:
89
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
5.001
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
greener alternative category
organoleptic
ethereal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
El acetaldehído es un importante compuesto aromatizante volátil encontrado en los vinos como el Jerez y también en muchas frutas. Se utiliza principalmente como aromatizante en los productos lácteos, los zumos de fruta y los refrescos.
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que se adhieren a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas . Este producto es un producto de base biológica que muestra mejoras fundamentales en los principios de la química verde “Síntesis químicas menos peligrosas” y “Uso de materias primas renovables”.
Application
  • Identificación de acetaldehído basada en patrones plasmónicos de una nanoestructura de oro conjugada con cromóforo y H(2)O(2): una nueva plataforma para el análisis rápido y de bajo costo de carcinógenos mediante tiras reactivas colorimétricas asequibles (CATS): este estudio presenta un método novedoso para la detección de acetaldehído utilizando nanoestructuras de oro, que ofrece una solución rápida y asequible para el control de este cancerígeno (Shadjou N et al., 2024).
  • Optimización y caracterización del carbón activado con KOH obtenido de granos gastados de Baijiu para la mitigación de los factores de riesgo en bebidas alcohólicas.: en este artículo se explora el uso de carbón activado con KOH para absorber acetaldehído de bebidas alcohólicas, reduciendo su riesgo cancerígeno (Sun B et al., 2024).
  • Hidrogeles de amiloide anclados en hierro de un solo sitio como plataformas catalíticas para la destoxificación del alcohol: se comenta el desarrollo de nuevos hidrogeles de amiloide anclados en hierro que catalizan la descomposición del acetaldehído, un metabolito dañino del alcohol (Mezzenga R et al., 2024).
Caution
Puede formar una pequeña cantidad de trímeros
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Jelen H
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties, 291-291 (2011)
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Mashiko Setshedi et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 3(3), 178-185 (2010-08-19)
Chronic alcohol abuse causes liver disease that progresses from simple steatosis through stages of steatohepatitis, fibrosis, cirrhosis, and eventually hepatic failure. In addition, chronic alcoholic liver disease (ALD), with or without cirrhosis, increases risk for hepatocellular carcinoma (HCC). Acetaldehyde, a
Artículos
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.