W293008
p-Propyl anisole
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
Dihydroanethole
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
anise; sweet
cadena SMILES
CCCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KBHWKXNXTURZCD-UHFFFAOYSA-N
Envase
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?