Merck
W263907
Sigma-Aldrich
Linalyl butyrate
≥95%, FG
Sinónimos:
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl butyrate, 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl butanoate, Butyric acid linalyl ester, Linalool butyrate, Linalyl 3-methylpropionate
Seleccione un Tamaño
W263907-SAMPLE-K
$43.100
250 G
$77.900
1 KG
$299.000
4 KG
$889.500
$43.100
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W263907-SAMPLE-K
$43.100
250 G
$77.900
1 KG
$299.000
4 KG
$889.500
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.34
Número de FEMA:
2639
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
276
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.050
NACRES:
NA.21
$43.100
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
berry; fruity; floral; sweet
cadena SMILES
CCCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C14H24O2/c1-6-9-13(15)16-14(5,7-2)11-8-10-12(3)4/h7,10H,2,6,8-9,11H2,1,3-5H3
Clave InChI
FHLGUOHLUFIAAA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 983-987 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl butyrate when used as a fragrance ingredient is presented.
Polina D Blagojević et al.
Chemistry & biodiversity, 12(8), 1237-1255 (2015-08-13)
The plant volatile profile and the essential-oil chemical composition change during the storage of plant material. The objective of this study was to develop a mathematical model able to predict, explain, and quantify these changes. Mathematical equations, derived under the