Merck
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
1761405
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39022304
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Precaución
may discolor to yellow on storage
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)