Merck
W222003
Sigma-Aldrich
Isobutiraldehído
≥98%, FG
Sinónimos:
2-Metilpropanal, Isobutanal, 2-Metilpropionaldehído
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Número de FEMA:
2220
Beilstein:
605330
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.004
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
384 °F
lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
índice de refracción
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubilidad
60 g/L at 25 °C
densidad
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; floral
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
El isobutiraldehído es un aldehído alifático que puede utilizarse como aromatizante. Se ha identificado como uno de los componentes aromáticos volátiles de la esencia de trigo. Algunos humanos son anósmicos respecto al olor del isobutanal.
Aplicación
  • Nanocompuesto de cobalto y paladio diseñado con un solo átomo para la oxidación aerobia selectiva de sulfuros a sulfóxidos: en este estudio se presenta un enfoque novedoso utilizando un nanocompuesto de cobalto diseñado con paladio que promueve la oxidación aerobia selectiva de los sulfuros, donde el isobutiraldehído actúa como un reactivo importante en el proceso y ofrece potencial para una síntesis química más eficiente y ecológica (Ma et al., 2024).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1462-1463 (1997)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Rudy Coquet et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(45), 6040-6046 (2007-11-16)
The formation and catalytic behavior of active structures in a SiO(2)-supported unsaturated Ru complex catalyst for alkene epoxidation were studied by means of hybrid density functional theory (DFT) calculations. An energy-gaining route for the catalyst activation was found to allow
Christine Counet et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2385-2391 (2002-04-04)
After vacuum distillation and liquid-liquid extraction, the volatile fractions of dark chocolates were analyzed by gas chromatography-olfactometry and gas chromatography-mass spectrometry. Aroma extract dilution analysis revealed the presence of 33 potent odorants in the neutral/basic fraction. Three of these had