W200344
Acetaldehído solution
natural, 50 wt. % ethanol, FG
Sinónimos:
Acetic aldehyde, Ethanal, Ethylaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
liquid
concentración
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % ethanol
índice de refracción
n20/D 1.39
bp
61-82 °C
densidad
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; pungent
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?