Documentos clave
SYND452410
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware D452410, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
$279.700
$279.700
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$279.700
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
$279.700
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D452410
capacidad
10 mL
Descripción general
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)