Documentos clave
SYND451410
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D451410, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
$188.000
$188.000
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$188.000
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
$188.000
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D451410
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)