Merck
SYNC201080
Synthware jacketed reflux condenser
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
Sinónimos:
Synthware C201080
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
jacket L
80 mm
General description
Synthware reflux condenser features a 80 mm jacketed length for superior cooling efficiency. I.D. of inner tube is designed large enough to accept a thermometer. Supplied with one holed compression cap and one Viton® O-ring. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)