Documentos clave
SYNA501420
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 14/20, O.D. × L 8 mm × 153 mm
Sinónimos:
Synthware A501420, gas inlet adapter, extended drip tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
$34.400
$34.400
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$34.400
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
$34.400
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A501420
D.E. × L
8 mm × 153 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Inner joint with a sealed on lower tube extending 6” below the grind, having the same O.D. tubing on both ends of the grind.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)