Documentos clave
SYNA501922
Synthware gas inlet adapter
joint: ST/NS 19/22, O.D. × L 153 mm
Sinónimos:
Synthware A501922, gas inlet adapter, extended drip tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A501922
D.E. × L
153 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Inner joint with a sealed on lower tube extending 6” below the grind, having the same O.D. tubing on both ends of the grind.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)