SYNA502440
Synthware™ gas inlet adapter
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 153 mm
Sinónimos:
Synthware A502440, gas inlet adapter, extended drip tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A502440
D.E. × L
153 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Inner joint with a sealed on lower tube extending 6” below the grind, having the same O.D. tubing on both ends of the grind.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)