Merck
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.11
Beilstein:
147821
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
292-295 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
Clave InChI
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)