Merck
P50404
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol
98%
Sinónimos:
1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 G
$52.970
500 G
$99.240
$52.970
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$52.970
500 G
$99.240
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
969155
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$52.970
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,3-Propanediol can be used as:
  • A solvent as well as stabilizer in the preparation of thin films.[1]
  • A monomer to synthesize various polyesters such as poly(propylene terephthalate) (PPT), poly(propylene isophthalate) (PPI), and poly(propylene naphthalate) by polycondensation reaction with terephthalic, isophthalic, and 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.[2]
  • A reactant to prepare 7,8-benzoquinoline by IrCl3 catalyzed cyclization reaction with 1-naphthylamine.[3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 50, 693-693 (1993)
K Miyamoto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 41(6), 1111-1113 (1993-06-01)
Four vitamin D3 analogues (7a, 7b, 7c and 7d) bearing a hydroxyalkoxy group at the 2 beta-position were synthesized from the alpha-epoxide (5). The C-3 analogue (7b) showed the highest potency for elevating plasma calcium levels in rats. Furthermore, the
Synthesis, thermal characterization, and tensile properties of alipharomatic polyesters derived from 1, 3-propanediol and terephthalic, isophthalic, and 2, 6-naphthalenedicarboxylic acid
Roupakias CP, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 43(17), 3998-4011 (2005)
N-heterocyclization of naphthylamines with 1,2- and 1,3-diols catalyzed by an iridium chloride/BINAP system
Hiroomi Aramoto, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(2), 628-623 (2009)
Stud. Nat. Prod. Chem., 13, 53-53 (1993)