PHR3167
1,3-Propanediol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1570483
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
familia API
1,3-propanediol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)