134368
1,2-Propanediol
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
1,2-PDO, Propylene glycol
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.62 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- for removing excess Oil Red O stain in zebrafish larvae
- in the preparation of alginate hydrogels
- for the dissolution of androstenone
- for the calibration of cone beam scanner in computed tomography
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.