P1659
Pelargonidin chloride
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Clave InChI
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Antioxidant and anthocyanidin:
- Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
- Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
- Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
- Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.