Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11ClO7
Número CAS:
Peso molecular:
338.70
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-437-0
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
InChI key
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
General description
Delphinidin chloride is commonly found in delphinium flowers. It can be obtained, via hydrolysis of delphinin chloride.
Application
Delphinidin chloride is an anthocyanin standard, which has been used in the identification and quantification of crude anthocyanin extract from Hibiscus sabdariffa, using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Anthocyanidin. Antioxidant. Pigment in grapes, cranberries, and pomegranates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Delphinidin chloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?