N26903
2-Nitroterephthalic acid
≥99%
Sinónimos:
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-Nitro-p-phthalic acid, 2-Nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
mp
270-272 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?