I2399
Imidazol
ACS reagent, ≥99% (titration)
Sinónimos:
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
200
300
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (titration)
impurezas
≤0.2% water
residuo de ign.
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
cadena SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)