Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12ClF6N2P
Número CAS:
Peso molecular:
280.58
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7896715
Assay:
≥98.0% (T)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
99-112 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(Cl)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChI key
CUKNPSDEURGZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate can be used as a reactant for the synthesis of:
It can also be used as a reagent for the synthesis of:
- Onium salts for use in peptide coupling.
- Benzotriazole based uranium reagent, a safer replacement for coupling reagents.
It can also be used as a reagent for the synthesis of:
- Cancer cell cytotoxins.
- Bioconjugation reagents.
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis and starting material for preparing other coupling reagents
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?