723142
Tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine
97%
Sinónimos:
Me6TREN
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455
densidad
0.862 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
InChI
1S/C12H30N4/c1-13(2)7-10-16(11-8-14(3)4)12-9-15(5)6/h7-12H2,1-6H3
Clave InChI
VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.