Merck
D147206
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethylbenzimidazole
≥99%
Seleccione un Tamaño
25 G
$41.000
$41.000
Fecha estimada de envío21 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$41.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Beilstein:
116595
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$41.000
Fecha estimada de envío21 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
202-205 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc2nc[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Michael J Gray et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(8), 2921-2926 (2007-02-16)
The synthesis of 5,6-dimethylbenzimidazole (DMB), the lower ligand of coenzyme B(12), has remained elusive. We report in vitro and in vivo evidence that the BluB protein of the photosynthetic bacterium Rhodospirillum rubrum is necessary and sufficient for catalysis of the
Christine Männel-Croisé et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(40), 11249-11251 (2011-09-20)
Immobilisation of vitamin B12 allows synthesising a biomimetic base-off/histidine-on complex that resembles structural features of cobalamin dependent enzyme active sites.
Hanaa A Hassanin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (3)(3), 424-433 (2009-01-06)
The structure of nitrosylcobalamin (NOCbl) in solution has been studied by NMR spectroscopy and the 1H and 13C NMR spectra have been assigned. 13C and 31P NMR chemical shifts, the UV-vis spectrum of NOCbl and the observed pKbase-off value of
Pseudo-B12 joins the cofactor family.
Michiko E Taga et al.
Journal of bacteriology, 190(4), 1157-1159 (2007-12-18)
Finding the final pieces of the vitamin B12 biosynthetic jigsaw.
Martin J Warren
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(13), 4799-4800 (2006-03-29)