Merck
C102601
Sigma-Aldrich
Cyclohexene sulfide
85%, technical grade
Sinónimos:
7-Thiabicyclo[4.1.0]heptane
Seleccione un Tamaño
5 G
$86.600
$86.600
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$86.600
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10S
Número de CAS:
Peso molecular:
114.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$86.600
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
85%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)