Merck
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
Sinónimos:
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6S3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.27
Beilstein/REAXYS Number:
79834
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
215-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI key
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c